Fontos dokumentumok
840465P
Avanti
18:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DSPG; PG(18:0/18:0); 110649
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (840465P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840465P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840465P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQYZBDRJZVSJE-QTOMIGAPSA-M
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3