Fontos dokumentumok
850715P
Avanti
18:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DSPE; PE(18:0/18:0); 110634
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850715P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850715P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850715P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVNGJLRDBYCPGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)