Fontos dokumentumok
D77001
Adiponitrile
99%
Szinonimák:
1,6-hexanedinitrile, ADN, 1,4-Dicyanobutane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 40 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1022 °F
robbanási határérték
4.99 %
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)