Fontos dokumentumok
65290
3-Methoxypropionitrile
≥98.0% (GC)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
164-165 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
nitrile
SMILES string
COCCC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity