Fontos dokumentumok
271004
Acetonitrile
99.8%, anhydrous, suitable for solid phase extraction (SPE)
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
szennyeződések
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1,2-Azidoalcohols and 1,2-azidoamines via cerium(III) chloride assisted ring opening of epoxides and aziridines by sodium azide.
- Cyano-bearing indolinones by oxidative arylalkylation of olefins in the presence of palladium catalyst.
It may also be used as a reactant to synthesize:
- Bis (diphenylphosphino) acetonitrile by reacting with n-butyllithium and then with chlorodiphenylphosphine.
- β-Acetamido ketones via coupling reaction with ketones or ketoesters and aldehydes in the presence of cobalt(II) chloride.
Kiszerelés
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.