Fontos dokumentumok
809993
2-Propynyl methanesulfonate
battery grade, ≥99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Szinonimák:
2-Propinyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Acid content: <200 ppm
Moisture: <100 ppm
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
szennyeződések
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
167 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
1.481 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CS(OCC#C)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWAHJGWVERXJMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
- These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed.
- Keep away from heat and ignition sources.
- Store in a cool and dry place.
- Avoid storing together with oxidizers.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.