Fontos dokumentumok
774138
Lithium difluoro(oxalato)borate
Szinonimák:
LIDFOB, LIF2OB, LIFOB, LIODFB, Lithium difluoro(ethanedioato)borate, Lithium oxalatodigluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
265-271 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]
InChI
1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
✔ Increases battery life
✔ Stabilizes SEI layer
✔ Suitable for fast charging and low temperatures
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.