Merck
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
Beilstein:
1738014
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of