Fontos dokumentumok
310328
Propylene carbonate
anhydrous, 99.7%
Szinonimák:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Teszt
99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
14.3 %
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.