Fontos dokumentumok
802948
(dppf)Ni(o-tolyl)Cl
Szinonimák:
Buchwald Ni Catalyst
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
173 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.[C]2(P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2.[C]5(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)[C][C][C][C]5.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C7H7.ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*1-14H;2-5H,1H3;1H;;/q;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGLPATFHWYLMCO-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.