Merck
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H31ClN2Ni
Molekulatömeg:
357.59
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Alkalmazás
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.