Fontos dokumentumok
912794
Ni(COD)(DQ)
≥95%
Szinonimák:
Bis(1,5-cyclooctadiene)(duroquinone) nickel(0)
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
parameter
temperature stable
mp
227 °C (decomposition)
SMILES string
[Ni](C)C.O=C2C(=C(C(=O)C(=C2C)C)C)C.C1CCC\C=C/CC1
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.