Merck
470554
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
97%
Szinonimák:
Ni(dppf)Cl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H28Cl2FeNiP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
683.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.