Merck
237116
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
synthesis grade
Szinonimák:
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]2NiCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
654.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
synthesis grade
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst in the coupling reaction of aryl mesylates and allylic carbonates with lithium organoborates.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 37, 8531-8531 (1996)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1789-1789 (1994)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.