Merck
794279
Sigma-Aldrich
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
Szinonimák:
Buchwald Nickel Cross-Coupling Catalyst Precursor, [Bis(triphenylphosphine)](o-tolyl)chloronickel
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C43H37ClNiP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
709.85
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
195-200 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Product is a precursor to the synthesis of an air-stable Ni-precatalyst developed by Buchwald and coworkers.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.