Merck
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Szinonimák:
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5ClF3NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
161-163 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)