Merck
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
Szinonimák:
NbzONH2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.13
Beilstein:
1966666
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97.5% (HPLC)
98%
Teszt
≥97.5% (HPLC)
98%
Forma
powder
funkcionális csoport
nitro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)