Fontos dokumentumok
164283
Methyl trifluoromethanesulfonate
≥98%
Szinonimák:
Methyl triflate
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
sűrűség
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the determination of polysulfides, zerovalent sulfur in sulfide-rich water wells, and polysulfide species in electrolyte of a lithium–sulfur battery using chromatography-based techniques.
- In reactions with potassium enolates.
- For the conversion of amines to methyl ammonium triflates.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?