Fontos dokumentumok
175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?