Merck
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Szinonimák:
Dideuterosulfuric acid solution
About This Item
Lineáris képlet:
D2SO4/D2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
96-98 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.4175
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Related Categories
Általános leírás
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Alkalmazás
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in