151882
Deuterium oxide
99.9 atom % D
Szinonimák:
Heavy water, Water-d2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Alkalmazás
- To prepare trifluoroacetic acid-d by reacting with trifluoroacetic anhydride.
- As a deuteration agent for primary and secondary alcohols at the β-carbon position via H/D exchange reaction in the presence of ruthenium catalyst.
- Along with hexamethyldisilane as a deuterium transfer reagent for alkynes to form (E)-1,2-dideuterioalkenes in the presence of a palladium complex.
Javasolt termékek
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.