Fontos dokumentumok
615080
2-Propanol-OD
98 atom % D
Szinonimák:
2-Propan(ol-d), Isopropanol-OD, Isopropyl alcoh(ol-d)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.3752 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
sűrűség
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC(C)C
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-QYKNYGDISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Solvation time (dynamics) of singlet carbene compounds.
- Reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?