151947
Methanol-d4
≥99.8 atom % D
Szinonimák:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
HPLC: suitable
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.025% water
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Alkalmazás
- characterizing phenolic compounds separated from olive oil using high performance liquid chromatography.
- vanillic acid and 4-hydroxy-3-methoxystyrene formed via biotransformation of Rhodotorula rubra.
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Spectroscopic Characterizations of the Secoiridoid Derivatives
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.