Merck
151815
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
99.6 atom % D
Szinonimák:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.15
Beilstein:
1905426
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
izotóptisztaság
99.6 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.01% water
water
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Általános leírás
Benzene-d6 (C6D6) is a deuterated derivative of benzene. It is a standard purity solvent for NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analyses. Its Soret coefficient S(T) has been measured by the transient holographic grating technique. Its first resonance Raman spectrum and infrared absorption intensities (in the range of 5000-450cm-1) have been reported. Benzene-d6 participates in the synthesis of isotopically labeled samples.
Alkalmazás
Benzene-d6 may be used as a deuterated solvent for the 1H NMR studies of μ-methylene-bis(η5-cyclopentadienylcarbonylcobalt), a bridging methylene complex.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and Reactions of a Binuclear Cobalt Bridging Methylene (pCH2) Complex. Conversion to p-CH2 Rh/Co and Rh/Rh Complexes and Methylene Transfer to Ethylene Involving Activation by a Second Metal Complex
Theopold.HK and Bergman.GR
Journal of the American Chemical Society, 103, 2489-2491 (1981)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys. , 118(14), 6417-6426 (2003)
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.