Merck
614998
Sigma-Aldrich
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
Szinonimák:
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CD3)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)