Merck
151904
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
≥99.5 atom % D
Szinonimák:
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
47.07
Beilstein:
1731246
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99.00%
form
liquid
robbanási határérték
3.5-15 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.1000% water
water
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Általános leírás
Ethan(ol-d) (Ethanol-OD) is a deuterated ethanol in which the proton of OH group has been replaced by the deuterium (D) atom. It is a deuterium labeled solvent. It serves as a model compound for the Raman spectrometric evaluation of the fine structure of the OX (X = H, D) stretching vibrational profile arising from rotational isomerism. Triethylorthocarbonate has been employed as a precursor for the preparation of high isotopic purity ethanol-OD.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The origin of the triplet structure of the OD stretching vibrational Raman profile of ethanol-OD in the gas phase.
Schiel D and Richter W.
Chemical Physics Letters, 166(1), 82-86 (1990)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)