Merck
186414
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
anhydrous, ≥99.5 atom % D
Szinonimák:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.11
Beilstein:
1699096
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
3.5-15 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Általános leírás
Ethanol-d6 is a deuterated derivative of ethanol. It has an isotopic purity of 99.5atom%D. It is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical).
Alkalmazás
Ethanol-d6 may be used as a solvent for the tributylphosphine (PBu3) induced 5-exo cyclization of an o-alkynoylphenol to form deuterated aurone.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Efficient Synthesis of Aurone Derivatives by the Tributylphosphine-catalyzed Regioselective Cyclization of o-Alkynoylphenols.
Saito K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(2), 141-143 (2015)
Cikkek
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Protocols
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber