Merck
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)3COD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
grade
reagent grade
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)