Merck
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
Szinonimák:
Butyl alcohol-d10
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)2CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3956 (lit.)
bp
116-118 °C
sűrűség
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)