Fontos dokumentumok
175897
2-Propanol-d8
99.5 atom % D
Szinonimák:
Isopropanol-d8, Octadeuteroisopropanol
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
2-12.7 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3728 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.