Merck
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Szinonimák:
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Alkalmazás
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)