Merck
151939
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99.5 atom % D
Szinonimák:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.05
Beilstein:
1730948
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0250% water
water
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Általános leírás
Methan(ol-d) (Methanol-OD, CH3OD) is a deuterated form of methanol. Dissociation of CH3OD adsorbed on the clean W(100) surface resulted in the formation of hydrogen, carbon and oxygen (β-CO). Additionally, carbon dioxide, water and methyl formate were obtained when similar dissociation was conducted over the W(100)-(5×1)C surface. The dissociation process was monitored by temperature-programmed reaction spectroscopy. Self-diffusion coefficient, shear viscosities and densities of liquid CH3OD have been determined by NMR spin-echo technique.
Alkalmazás
Methanol-OD may have been used as solvent during cis-to-trans thermal isomerization of 1,3-diphenyltriazene using laser-induced optoacoustic calorimetry technique.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A flash photolysis and optoacoustic calorimetry study of the cis?trans isomerization of 1, 3-diphenyltriazene
Scaiano.C.J
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 62(1), 75-81 (1991)
Transport processes in compressed liquid methanol.
Jonas J and Akai JA.
J. Chem. Phys. , 66(11), 4946-4950 (1977)
Reactions of methanol on W (100) and W (100)-(5? 1) C surfaces.
Ko EI, et al.
J. Catal., 62(2), 264-274 (1980)
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.