Merck
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)