Fontos dokumentumok
308250
tert-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.5%
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300-350 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Used in the analysis of volatile organic compounds (VOCs) in alcoholic beverages by GC coupled to Flame Ionization Detector (FID).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup