NMR oldószerek
A nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópia a molekulák szerkezetének és tulajdonságainak tanulmányozására használt nagy teljesítményű analitikai technika. Az NMR-kísérletek során az oldószer kiválasztása döntő fontosságú, mivel befolyásolhatja a spektrumban megfigyelhető kémiai eltolódásokat és csúcsintenzitásokat. Az oldószercsúcsok az NMR-ben a felhasznált analitokhoz képest magasabb kémiai eltolódásokon jelennek meg.
Kapcsolódó források
- NMR deuterált oldószer tulajdonságainak referenciatáblázata
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Deuterált NMR-oldószerek
A NMR-kísérleteket általában deuterált oldószerekkel végzik, referenciastandardként tetrametilszilánt (TMS) használva. A deuterált oldószerekben a protonokat deutériummal helyettesítik, ami lényegesen alacsonyabb felbontást mutat az NMR spektrumban. Így a deuterált oldószerek nem generálnak NMR-jeleket ugyanabban a spektrumtartományban, mint az analit. Ez a tulajdonság jobb felbontást és a spektrum értelmezését teszi lehetővé.
A deuterált oldószerek használata az NMR-spektroszkópiában elengedhetetlen az oldószer saját jeleiből származó interferencia elkerülése érdekében. A deuterált oldószerek hidrogénatomok helyett deutériumatomokat tartalmaznak. Mivel a deutériumnak a hidrogénhez (spin-1/2) képest más a magspinje (spin-1), a deutériumtartalmú oldószerekből származó jelek az NMR-spektrum egy külön tartományában jelennek meg, amelyet oldószercsúcsnak vagy zárcsúcsnak nevezünk.
Deuterált kloroform (CDCl₃)
CDCl3 a proton NMR-ben leggyakrabban használt oldószer, mivel számos szerves vegyületet képes feloldani, és az analízis után egyszerű elpárologtatással könnyen visszanyerhető. Kémiai eltolódása jellemzően 7,26 ppm körül figyelhető meg, ha a belső standardként használt tetrametilszilánhoz (TMS) viszonyítjuk.
Deuterált dimetilszulfoxid (DMSO-d₆)
DMSO-d6. peptidek, fehérjék, szénhidrátok (beleértve a monoszacharidokat, oligoszacharidokat és komplex poliszacharidokat), nukleinsavak, lipidek és egyéb metabolitok NMR-oldószereként használják. Kémiai eltolódása jellemzően 2,5 ppm körül figyelhető meg.
Deuterált metanol (CD₃OD)
A kísérlet speciális követelményeitől függően különböző mértékű deuteráltsággal rendelkező deuterált metanolt használnak az NMR-spektroszkópiában.
Deuterált víz (D₂O)
A deuterált víz különösen hasznos az NMR-kísérletekben, amikor protoncserét vagy olyan kinetikus folyamatokat vizsgálnak, amelyekben a mintán belüli hidrogénatomok vesznek részt.
Deuterált aceton (Aceton-D6)
A deuterált aceton alkalmas mind proton (1H), mind szén (13C) NMR spektroszkópiára. Külön rezonanciákat kínál a proton- és szénmagok számára, lehetővé téve a szerves molekulákon belüli különböző funkciós csoportok kémiai eltolódásainak és csatolási mintázatainak elemzését.
Tetrahidrofurán-d8 (THF-d8)
A deuterált tetrahidrofuránt általában NMR-oldószerként használják olyan mintákhoz, amelyek érzékenyek a deuterált oldószerekben jelen lévő maradék protonokra.