Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 133,00 € 126,35 € |
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
126,35 €
Tarif133,00 ۃconomiser 5 %Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
borosilicate glass
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
size
35 mm × 150 mm , with cap
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| material borosilicate glass | material borosilicate glass | material borosilicate glass | material borosilicate glass bottle |
| manufacturer/tradename IBI OVNVS0016 | manufacturer/tradename IBI ACCHOB100 | manufacturer/tradename IBI OVNVS0015 | manufacturer/tradename - |
| size 35 mm × 150 mm , with cap | size 35 mm × 100 mm , with cap | size 35 mm × 300 mm , with cap | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stovall hybridization bottle
Déjà en possession de ce produit ?
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| Z374792-1EA | 04061833017203 |