Logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa®
Logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa®
Que vous utilisiez des essais multiplex Luminex®, des kits SMC® ou des tests ELISA, le logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa® est conçu pour vous fournir des données fiables. Notre logiciel d'analyse Belysa® vous permet d'obtenir des ajustements de courbe sous forme de fichiers .csv à partir des plateformes Luminex® xMAP® telles que les instruments xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® et MAGPIX®, ainsi que l'analyseur ultrasensible SMCxPRO®.
Conçu conformément aux méthodes et principes actuels, le logiciel facile d'utilisation Belysa® offre un environnement d'ajustement de données judicieusement basé sur des courbes d'étalonnage individuelles issues d'un immunoessai multiplex, des indicateurs de l'hygiène des données permettant d'améliorer l'intégrité et la reproductibilité expérimentales, et un outil convivial d'évaluation des données avant de l'utiliser pour modéliser un résultat biologique.
- Visualisez facilement des courbes d'étalonnage
- Évaluez rapidement le parallélisme entre différentes analyses et comparez les courbes d'étalonnage
- Logiciel d'analyse Belysa® (version 1.2) - Principales fonctionnalités
- Configuration requise
Abonnez-vous à Analyte Update et Analyte Quarterly
Restez informé(e) des nouvelles tendances de la recherche en matière de dosages immunologiques et des dernières nouveautés de notre gamme en vous abonnant à notre newsletter Analyte Update ou découvrez notre offre d'immunoessais grâce à notre brochure trimestrielle Analyte Quarterly.
Visualisez facilement des courbes d'étalonnage
Le logiciel d'analyse Belysa® affiche les données individuelles et les données multiplex, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser immédiatement sa courbe d'étalonnage ainsi que la répartition des points d'étalonnage, des contrôles et des échantillons. D'autres informations dérivées de la courbe sont également fournies, de même que la possibilité de ré-ajuster les courbes à l'aide des algorithmes du logiciel Belysa®. Toute modification des données interpolées est instantanément recalculée après optimisation (par exemple équation de la pente, limite inférieure de quantification (LLOQ) ou valeurs d'échantillon consignées).
De plus, la vue détaillée proposée par le logiciel permet de bien observer les paramètres de l'essai. Deux jeux d'outils d'identification attirent l'attention de l'utilisateur sur un éventuel écart, un avertissement lié aux règles définies par le logiciel (comme des échantillons non détectables (ND)), ou des paramètres définis par l'utilisateur (% de récupération par exemple).
Figure 1.Visualisez facilement des courbes d'étalonnage grâce au logiciel d'analyse Belysa®.
Évaluez rapidement le parallélisme entre différentes analyses et comparez les courbes d'étalonnage
Pour les chercheurs souhaitant comparer des courbes d'étalonnage, le logiciel Belysa® offre la possibilité de tester le parallélisme mathématique entre différentes analyses d'un même essai. L'hypothèse étant que si les courbes sont similaires, les échantillons devraient donner des résultats similaires s'ils sont inclus dans l'autre essai. Un second paramètre, la puissance relative, est également disponible pour ceux qui souhaitent examiner la cohérence entre une substance test et sa version standard.
Le logiciel Belysa® offre également la possibilité de visualiser des courbes parallèles avec des données multiplex, et permet à l'utilisateur de voir rapidement la relation entre les courbes. Pour plus de commodité, la valeur calculée pour cette fonctionnalité est présentée au bas de la fenêtre et peut être consignée, sous forme graphique ou numérique, dans un fichier.
Ensemble, ces fonctionnalités du logiciel Belysa® aident les chercheurs à évaluer chaque essai individuel et à confirmer leur bonne exécution. Si l'essai fait partie d'une étude multi-plaque ou longitudinale, notre logiciel Belysa® vous permet de valider la cohérence de votre méthode et l'absence, dans les données générées, d'écart expérimental susceptible d'affecter vos résultats finaux.
Figure 2.Évaluez sans effort le parallélisme et des courbes d'étalonnage avec les outils d'analyse de données Belysa®.
LOGICIEL D'ANALYSE BELYSA® (VERSION 1.2) - PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
- Optimisation de l'ajustement des courbes (4PL, 5PL, linéaire, compétitif, spline cubique)
- Vues mono et multi-analyte
- Signalement automatique robuste et indicateurs de l'hygiène des données
- Analyse de la puissance relative pour comparer plusieurs courbes
- Aspect moderne
- Mécanisme de licence flexible. Clé électronique d'activation permettant d'ouvrir n'importe quelle copie.
Configuration requise
- Configuration informatique :
o Microsoft Windows 10 ou version supérieure
o macOS - Port USB disponible sur l'USB
- Clé électronique d'activation de licence Belysa®
Explorez les façons uniques d'examiner de plus près les données que vous générez, grâce à des webinaires pré-enregistrés, des notes d'application, des articles techniques, et plus encore.