Supports et systèmes de filtration à flux tangentiel
Forts de notre connaissance pointue des bioprocédés et de notre expertise technique en filtration à flux tangentiel (TFF pour "Tangential Flow Filtration"), nous avons élaboré des systèmes à usage unique, des systèmes réutilisables ainsi que des systèmes de mise au point de procédés qui intègrent de nombreuses caractéristiques uniques, intelligentes et innovantes. Ces systèmes sont conçus pour satisfaire aux critères de réussite de la purification par filtration à flux tangentiel (réduction du volume mort, maximisation de la concentration des volumes, optimisation de la quantité de produit récupéré…) afin d'améliorer les performances du procédé.
Pour en savoir plus
Produits
SYSTÈMES DE TFF À USAGE UNIQUE POUR LA PRODUCTION
La solution Mobius® FlexReady pour la TFF et le système Mobius® TFF 80 associent des modules à usage unique (ensembles Flexware®) et un équipement spécialement conçus pour concentrer et diafiltrer efficacement les protéines. Avec des surfaces de filtre installables de 0,5 à 20 m², des débits de 2 à 80 l/min et des cuves de 50 à 500 l, notre gamme de systèmes de TFF à usage unique peut s'adapter à vos besoins de l'échelle préclinique à l'échelle de la production. Un mode de fonctionnement clos est possible avec un circuit de fluide et un équipement spécifiquement conçus, permettant de réduire le risque de contamination et de protéger les opérateurs tout en augmentant la souplesse d'utilisation et l'efficacité. Cette famille d'équipements se caractérise par :
- Des capacités allant de l'échelle clinique à l'échelle industrielle, sans compromis sur la qualité
- Une conception optimisant le rendement et la quantité de produit récupéré
- Des modes multi-produit et multi-traitement
- Une automatisation complète, facile à utiliser
Systèmes de TFF réutilisables pour l'échelle de production
Entièrement automatisé, le système de TFF Cogent® Process-Scale est conçu pour séparer et purifier les anticorps monoclonaux, les vaccins, le plasma et les protéines thérapeutiques. Il convient parfaitement aux applications à l'échelle pilote et à l'échelle de production et permet donc de passer rapidement de la petite à la grande échelle. Parmi ses autres points forts :
- Options modulaires permettant de configurer le système pour répondre au mieux aux besoins du procédé tout en limitant les dépenses d'équipement initiales
- Procédé entièrement automatisé
- Conception optimisée et intégration de vannes NovAseptic® ou de supports de cassettes de TFF pour réduire le volume de travail minimal tout en maximisant la quantité de produit récupéré
- Procédés exécutés en mode "fed-batch", "concentration", "recyclage total" ou "un seul passage".
SYSTÈMES DE TFF POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS
Notre gamme de systèmes Cogent® Lab utilise une conception, des technologies de détection et des accessoires similaires à ceux utilisés par notre équipement destiné à l'échelle de production. Avec une conception homogène et une gamme de débits de 20 ml/min à 6 000 ml/min, nos systèmes ont été spécifiquement pensés pour simplifier la mise au point des procédés. Les systèmes Cogent® Lab 150, 800 et 6000 sont optimisés pour offrir une récupération et une drainabilité élevées, garantissant le succès des opérations de TFF à petite échelle.
- Notre famille de systèmes de TFF à la conception harmonisée et aux performances linéaires garantit des transpositions à l'échelle supérieure ou inférieure réussies et transparentes.
- Convivial d'utilisation, le logiciel de commande Bio4C® offre des étapes de recettes pré-définies, une visualisation des données en temps réel et des capacités d'exportation de données pour des résultats fiables et reproductibles.
- Les systèmes Cogent® Lab peuvent être configurés selon les spécificités de votre procédé grâce à une longue liste d'options.
- Ils fonctionnent avec souplesse en mode UF/DF, microfiltration ou SPTFF, et sur une large gamme de paramètres
Supports pour dispositifs à membranes planes Pellicon®
Nos systèmes sont parfaitement adaptés aux consommables Pellicon®, qu'ils soient à usage unique (capsule Pellicon®) ou réutilisables (Pellicon® 2 et 3). Des supports peuvent être fournis lors de l'achat d'un système de TFF (se reporter à la fiche technique correspondante pour de plus amples informations). Nous proposons des supports autoportants pour des surfaces de filtration allant de 88 cm² à 130 m² selon les consommables.
- Support XX42PMICR0 : pour Pellicon® 3 Micro de 88 cm² à 264 cm²
- Support XX42PMINI : pour Pellicon® 2 et 3 de 0,1 m² à 0,55 m²
- Supports pour l'échelle industrielle Pellicon® : pour Pellicon® 2 et 3 au-delà de 0,5 m²
Plusieurs options sont disponibles pour augmenter la surface installée et fonctionner en mode "à un seul passage".
Ressources apparentées
- Perf. Guide: Mobius® TFF 80 System
This guide includes information from a number of applications and case studies that were designed and/or selected to provide a diverse overview of the system performance under a range of expected processing conditions.
- Spare Parts List: Mobius® TFF 80 System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for TFF
The Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies is flexible, allowing you to have a single system for tangential flow filtration (TFF) at various scales.
- Performance Guide: Mobius® FlexReady Solution (TF2S) with Smart Flexware® Assemblies for TFF with Closed Enabled Configuration
This Performance Guide is a reference document that provides highlights of key performance aspects of the Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for Tangential Flow Filtration (TFF) used with a closed-enabled flowpath.
- Spec. Sheet: Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for TFF
Flexible design options; Unique feed tank design and performance; Smart Flexware® full single-use flow paths; Excellent product recovery and purification; Implement with ease and lower risks; Full process automation with flexible recipes using the Common Control Platform® (CCP®)
- Spare Parts List: Mobius® FlexReady Solution
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications
- Data Sheet: Cogent® Lab Systems
A family of modular and flexible systems for TFF at process development scale
- Spare Parts List - Cogent® Lab Systems
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Running a TFF optimization study with Cogent® Lab Systems and Bio4C® Control Software
This application note describes the recommended methods and techniques for optimizing a tangential flow filtration (TFF) process using a Cogent® Lab system.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.