Merck
Récipients de laboratoire et stockage
Des laboratoires efficaces avec des solutions de stockage rationalisées
Un laboratoire organisé permet de localiser les fournitures (et de procéder aux réapprovisionnements en cas de besoin), de diminuer les déchets et de réduire le commandes de dernière minute tout en augmentant l'efficacité et la productivité. Nous proposons des solutions de stockage pour le laboratoire polyvalentes et essentielles comprenant des flacons et des bonbonnes, des plaques, des portoirs (racks) et des boîtes, des réservoirs, des films de scellage et des tubes qui protègent les échantillons et permettent aux chercheurs d'effectuer efficacement leurs tâches quotidiennes tout en contribuant à organiser les espaces de laboratoire.   
  • Des contenants de tailles diverses, faits de différents matériaux, pour répondre aux besoins en termes de type d'échantillons, de température et de compatibilité chimique
  • Des options gain de place pour les laboratoires de petite taille ou très encombrés
  • Des conceptions astucieuses pour le matériel partagé et commun
  • Des solutions qui permettent un suivi et une localisation des stocks
Il convient de choisir les solutions de stockage pour le laboratoire en fonction de l'application, de la procédure, de la capacité et du matériel que l'on a l'intention de stocker. 
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 8734
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 8734
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 8734
Page 1 de 437
Page 1 sur 437
Flacons et bonbonnes
Les flacons sont le plus souvent utilisés pour stocker des produits chimiques, des solvants et autres liquides ; ils sont disponibles dans des formes spécifiques pour répondre à différents besoins de récupération, de sécurité et de stockage. Ils sont fabriqués en verre pour son caractère inerte ou dans divers plastiques qui ont des compatibilités chimiques différentes. Le verre transparent ou le plastique de couleur naturelle permettent une visibilité maximale. Le verre ambré et le plastique opaque sont recommandés pour les matériaux sensibles à la lumière. Les flacons peuvent être à usage unique ou faits de matériaux qui supportent l'autoclavage ou le nettoyage pour être ré-utilisés au besoin.
Les bonbonnes sont idéales pour le stockage et le transport d'assez grands volumes de liquides et présentent l'avantage de disposer de robinets pour accéder facilement au contenu.
Plaques de stockage
Notre sélection de microplaques de stockage en polypropylène de 48 puits, 96 puits et 384 puits et de plaques Deep Well (à puits profonds) des marques Nunc®, Corning® et Brand® constitue autant de solutions fiables et économiques pour le stockage des échantillons, le criblage à haut débit et les essais à faible adsorption en drug discovery, biologie moléculaire et applications génomiques.
Portoirs et boîtes
Les portoirs (ou racks) sont utilisés pour recevoir, organiser et stocker divers types de verrerie, de matériel de laboratoire et autres articles. Les portoirs de laboratoire sont disponibles pour les pipettes, les tubes à essai, les microtubes, les fioles, les boîtes de Pétri, les microplaques et autre matériel de laboratoire. Les portoirs sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux notamment en métal massif ou revêtu d'époxy, en bois et dans divers plastiques. Les portoirs pour tubes à essai et pour microtubes ont des ouvertures de tailles différentes pour recevoir des diamètres de tube spécifiques. 
Des boîtes sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, avec ou sans séparateurs, et dans différents matériaux pour répondre aux exigences de compatibilité chimique et thermique.
  • Des boîtes et des récipients universels sont utilisés pour le stockage et le transport de produits et d'échantillons.
  • Les boîtes à lames sont utilisées pour stocker, organiser et transporter en toute sécurité des lames de microscope.
  • Les boîtes cryogéniques et de congélation, disponibles soit en polycarbonate soit en carton hydrofuge, sont utilisées pour stocker des matériaux dans des congélateurs basse température et cryogéniques. Ces boîtes sont disponibles avec des séparateurs, conçus pour s'adapter à différentes tailles de tubes. Les boîtes de stockage pour fioles cryogéniques en polycarbonate peuvent être configurées avec des couvercles transparents pour identifier facilement les échantillons. 
Films et feuilles de scellage
Les films et feuilles offrent un joint étanche qui protège les matériaux stockés dans des tubes, des plaques, des fioles et autres récipients. Des matériaux de scellage adhésifs sont disponibles en version transparente pour une bonne visibilité des échantillons et dans des couleurs opaques pour les matériaux sensibles à la lumière. Les matériaux thermoscellés offrent une compatibilité chimique et thermique plus large. Les films souples, notamment les films à base de paraffine Parafilm® et les films à base de polyéthylène DuraSeal®, peuvent être étirés sur des récipients de différentes formes pour prévenir l'évaporation. Les films à base d'aluminium sont conçues pour sceller les plaques PCR et d'autres types d'échantillons dans des conditions de stockage à chaud ou à froid. Les films de scellage perméables aux gaz conviennent particulièrement aux applications de culture cellulaire, dans lesquelles un échange de CO2 est requis.
Découvrez comment choisir le film de scellage adéquat grâce à notre schéma décisionnel.
Tubes
Les tubes sont employés pour le recueil, le transport, le stockage et l'analyse des échantillons solides ou liquides. Tandis que certains tubes sont conçus pour un usage général, des tubes pour applications spécifiques, comprenant des tubes à essai, des tubes de culture, des tubes à centrifuger, des microtubes à centrifuger, des tubes PCR et des tubes cryogéniques, sont conçus pour répondre à des exigences spécifiques en matière de température, résistance, stérilité et compatibilité chimique. De multiples types de matériaux de tube en verre ou en plastique peuvent être sélectionnés sur la base de leur durabilité, de leur inertie et d'autres caractéristiques. Les tubes à fond rond et les tubes à fond conique peuvent augmenter la récupération de l'échantillon. Les tubes jetables ou réutilisables sont à choisir selon vos besoins en matière de commodité et de sécurité. Les bouchons à vis offrent une sécurité supplémentaire en prévenant les fuites et les déversements. Les bouchons obturateurs et les bouchons pression facilitent la manipulation des tubes.