Verrerie et produits DWK Life Sciences
DWK Life Sciences est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de matériel de laboratoire de précision et de solutions d'emballage primaire pour les marchés de la recherche en sciences de la vie, du diagnostic et des produits pharmaceutiques. Son offre comprend plus de 35 000 produits en verre et en plastique, fabriqués sur 12 sites et commercialisés sous des marques réputées, comprenant la verrerie DURAN®, le matériel de laboratoire WHEATON®, ainsi que la verrerie et les produits spécialisés KIMBLE®. Sa qualité de renommée mondiale et son verre dans lequel on peut avoir entière confiance sont complétés par une offre innovante dédiée à la recherche et aux sciences de la vie. Les experts de DWK Life Sciences se consacrent au développement et à la fourniture de produits et de services de qualité supérieure destinés à répondre aux attentes élevées des clients travaillant en laboratoire et dans les environnements de production du monde entier.
Aperçu du contenu
Catégories les plus demandées
Verrerie DURAN®
La verrerie DURAN® est la marque leader de verrerie de laboratoire de qualité supérieure ; ses produits sont conçus en Allemagne et fabriqués à partir de verre borosilicaté 3.3. Elle allie plus de 120 ans d'expertise en matière de fabrication à des produits d'excellente qualité et à la passion de l'innovation. Le verre borosilicaté 3.3 DURAN® se distingue par sa qualité reproductible, sa grande résistance chimique, son comportement inerte, sa transparence, sa température d'utilisation élevée, sa dilatation thermique minimale et sa grande résistance aux chocs thermiques. Elle est également conforme aux exigences des pharmacopées USP/Ph. Eur./JP concernant le verre neutre de type 1 pouvant être utilisé par l'industrie pharmaceutique. La gamme DURAN® englobe plus de 3 000 produits, dont beaucoup sont fabriqués conformément à des normes DIN/ISO. La gamme DURAN® comprend les produits suivants :
- Flacons de laboratoire en verre DURAN®
- Bouchons et systèmes de fermeture DURAN®
- Béchers et fioles DURAN®
- Verrerie de chimie DURAN®
- Matériel jaugé DURAN®
- Matériel de laboratoire DURAN® PURE
Matériel de laboratoire WHEATON®
WHEATON® est une marque distinguée de matériel de laboratoire premium pour les applications scientifiques, industrielles et de conditionnement, caractérisée par des décennies d'expérience en fabrication et personnalisation de récipients en verre et en plastique. La gamme de produits WHEATON® est complétée par divers instruments et appareils, ainsi que par des services à valeur ajoutée tels que la configuration, le nettoyage ou la stérilisation des produits en fonction des besoins du client. Le matériel de laboratoire WHEATON® comprend les produits suivants :
- Flacons (vials) WHEATON®
- Flacons en verre WHEATON®
- Flacons en plastique WHEATON®
- Bouchons et systèmes de fermeture WHEATON®
- Équipements de laboratoire WHEATON®
- Flacons de chromatographie WHEATON®
Verrerie et produits spécialisés KIMBLE®
KIMBLE® est la marque de confiance pour la verrerie et le matériel spécialisé de laboratoire ; ses produits sont fabriqués à partir de chaux sodée et de verre borosilicaté avec un coefficient de dilatation de 33. Avec plus de 11 000 produits, elle offre la gamme la plus complète de produits de laboratoire en verre pour les applications scientifiques, dont beaucoup sont fabriqués selon des normes ASTM. La gamme de verrerie et de produits de spécialité KIMBLE® comprend les articles suivants :
- Tubes KIMBLE®
- Matériel jaugé KIMBLE®
- Flacons (vials) et microplaques KIMBLE®
- Flacons de laboratoire KIMBLE®
- Bouchons et systèmes de fermeture KIMBLE®
- Verrerie de chimie KIMBLE®
Autres gammes de produits de DWK Life Sciences
DWK Life Sciences propose également tout un éventail d'autres marques de confiance pour la verrerie et les articles en plastique de laboratoire. Ces autres produits incluent le matériel suivant :
- Verrerie PYREX® (disponible uniquement auprès de DWK Life Sciences dans certains pays)
- Matériel de laboratoire SOCOREX®
- Matériel de laboratoire AZLON®
- Matériel de laboratoire QUICKFIT® (disponible uniquement auprès de DWK Life Sciences dans certains pays)
- Matériel de laboratoire MBL®
Ressources produits apparentées
- Biological Buffer Calculator
Buffer solution calculator: Empirical formula, pKa, and buffer pH range calculations for various buffers.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub