Merck
Passer à
E6013
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid methyl ester
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
Synonyme(s) :
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90%
form
liquid
concentration
~10 mg/mL in methanol
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Other Notes
Special Handling Instructions: All glassware and stainless steel syringes used for transferring this solutions should be cleaned, avoiding activating solvents such as strong acid, and then rinsed using absolute methanol and air dried. Transfer and removal of samples should be performed in indirect light and under an inert atmosphere, with the bulk kept below 10 °C. Return bulk to freezer storage as soon as possible. Eicosatrienoic acid methyl ester is unstable to oxygen and direct sunlight, therefore, extreme care should be taken in handling this product.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :