Merck
Passer à
D6196
Dimebon dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,8-Dimethyl-5-[2-(6-methyl-3-pyridinyl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride hydrate, Dimebolin dihydrochloride hydrate, Dimeboline dihydrochloride hydrate, Dimebone dihydrochloride hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
149,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25N3 · 2HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
149,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCc2c(C1)c3cc(C)ccc3n2CCc4ccc(C)nc4
InChI
1S/C21H25N3.2ClH.H2O/c1-15-4-7-20-18(12-15)19-14-23(3)10-9-21(19)24(20)11-8-17-6-5-16(2)22-13-17;;;/h4-7,12-13H,8-11,14H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
QQHQMWVYYVVAOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mechanism of neuroprotection and cognition enhancement is not certain, but Dimebon blocks both cholinesterase and the NMDA receptor simultaneously and also appears to block the action of neurotoxic β-amyloid proteins and inhibit L-type calcium channels, and may exert a neuroprotective effect by blocking a novel target that involves mitochondrial pores.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2774SML0588T2705
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articles
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D6196-25MG04061832981376
D6196-5MG04061832981383