Merck
Passer à
C7259
Cholesteryl erucate
≥95%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-erucate, 5-Cholesten-3β-ol 3-erucate, Cholesteryl cis-13-docosenoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
46,20 €
39,27 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H86O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
707.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
246-292-5
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
39,27 €
Tarif46,20 €Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C49H86O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h14-15,30,39-40,42-46H,7-13,16-29,31-38H2,1-6H3/b15-14-/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
InChI key
SQHUGNAFKZZXOT-QXAJUEOOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C850326732C8667
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C7259-100MG04061833512081