A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H54O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
231-773-4
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Form:
solid
assay
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
form
solid
SMILES string
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
InChI key
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
[Use of liquid-crystal cutaneous thermography for the diagnosis of bone diseases].
I G Gertsen et al.
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie, (2)(2), 66-69 (1981-02-01)
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C6399-5G | 04061832855974 |