Merck
Passer à
A6004
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
~90%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
EC Number:
204-101-2
UNSPSC Code:
12352103
assay
~90%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe