Merck
Passer à
50722
Ammonium sulfate 1 M solution
Synonyme(s) :
Ammonium sulfate solution, Additive Screening Solution 12/Kit-No 78374
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Aqueous ammonium sulfate solution equivalent to indicated ammonia levels
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7783-20-2
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Urh Černigoj et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 87-93 (2013-02-13)
To exploit different chromatographic modes for efficient plasmid DNA (pDNA) purification a novel monolithic chromatographic support bearing multimodal histamine (HISA) groups was developed and characterized. Electrostatic charge of HISA groups depends on the pH of the mobile phase, being neutral
S Ishwarya et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 43(1), 95-107 (2012-12-12)
A serine protease was purified 6.9-fold from the leaves of Thespesia populnea using ammonium sulfate fractionation followed by CM-cellulose and Sephadex G-100 chromatography. The purified enzyme was named populnein and was characterized. It was made up of a single polypeptide