Merck
Passer à
07-4875
Diméthylsulfoxyde
≥99.5%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
EC Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12191600
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
for biological purposes
Disclaimer
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diméthylsulfoxyde
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies