Merck
Passer à
2461-90020
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit
Accurate Volume Application; 20mL
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Unité d′échantillonnage de culture cellulaire NovaSeptum®, 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
Quality Segment
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
storage temp.
10-30°C
Application
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2711-101002711-100502464-90020
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
-
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C