903957
(S,R,S)-AHPC-PEG1-azide
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-Azidoethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCN=[N+]=[N-])=O)=O
InChI
1S/C26H35N7O5S/c1-16-22(39-15-29-16)18-7-5-17(6-8-18)12-28-24(36)20-11-19(34)13-33(20)25(37)23(26(2,3)4)31-21(35)14-38-10-9-30-32-27/h5-8,15,19-20,23,34H,9-14H2,1-4H3,(H,28,36)(H,31,35)/t19-,20+,23-/m1/s1
chave InChI
YVCURZJBLHZABY-ZRCGQRJVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.