901850
(S,R,S)-AHPC-PEG5-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-20-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18-pentaoxa-3-azaicosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Formulário
crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COCCOCCOCCOCCOCCN)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI
1S/C34H53N5O9S.ClH/c1-24-30(49-23-37-24)26-7-5-25(6-8-26)20-36-32(42)28-19-27(40)21-39(28)33(43)31(34(2,3)4)38-29(41)22-48-18-17-47-16-15-46-14-13-45-12-11-44-10-9-35;/h5-8,23,27-28,31,40H,9-22,35H2,1-4H3,(H,36,42)(H,38,41);1H/t27-,28+,31-;/m1./s1
chave InChI
FJDKQBVZPSNEBT-LJGPDLSOSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.